Learn More
ethyle3,5-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10039521 10 g Amber Glass Bottle 10g
10029521 1 g Amber Glass Bottle 1g
10138784 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10039521 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00759EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 91085-56-2
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.06
Numero MDL MFCD00221467
InChI Key JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC Name ethyl 3,5-dichlorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 97%