Learn More
ethyle3,5-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | Cl2C6H3C(O)OCH2CH3 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 219.07 |
| Percent Purity | 97% |