Learn More
ethyle3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10099081
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10099081 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10099081 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM03883DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H17NO4S3
Numero MDL MFCD00085052
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
InChI Key RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
IUPAC Name ethyl 3-amino-5-(methylsulfanyl)-4-(propane-2-sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 323.44
PubChem CID 2778831
Peso formulazione 323.46
Percent Purity 97%