Learn More
ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10374712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10374712 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10374712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04026DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
CAS 63449-37-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H18O4S
Formula lineare CH3CH2O2C(CH2)3SCH2CO2CH2CH3
Numero MDL MFCD00085074
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl butanoate, ethyl 4-ethoxycarbonyl methylthio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butyrate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylbutanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulphanyl butanoate, butanoic acid,4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-,ethyl ester, butanoic acid, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-, ethyl ester
InChI Key QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl 4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylbutanoate
Molecular Weight (g/mol) 234.31
PubChem CID 2778847
Peso formulazione 234.31
Percent Purity 97%