Learn More
ethyle4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10602263 1 g Amber Glass Bottle 1g
10561122 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602263 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08739DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 227958-96-5
Formula molecolare C13H11Cl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 316.20
Numero MDL MFCD00276616
InChI Key NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 2736409
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanylquinoline-3-carboxylate
Peso formulazione 316.21
Percent Purity 97%