Learn More
Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 397310010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 38430-55-6 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10001554
  • 56.76€ / 1g
Spedizione stimata
20-05-2021
Identificatori chimici
38430-55-6
192.21
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
600911
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C
C11H12O3
MFCD00013241
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
ethyl 4-acetylbenzoate
Specifica
Ethyl 4-acetylbenzoate
Glass bottle
50°C to 55°C
38430-55-6
C11H12O3
MFCD00013241
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-acetylbenzoate
600911
Crystalline Powder
Authentic
White to Beige
1g
98.5% min. (GC)
CH3CH2OOCC6H4COCH3
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C
192.21
192.21
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti