Learn More
ethyle4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10713243 1 g 1g
10100642 10 g 10g
10524984 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23010DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5408-07-1
Formula molecolare C9H12BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 246.10
Numero MDL MFCD02647051
InChI Key POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
PubChem CID 138486
IUPAC Name ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.1
Percent Purity 97%