Learn More
ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10180942 1 g 1g
10096724 5 g 5g
10031934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10180942 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04750DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 720-01-4
Formula molecolare C8H6ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 254.59
Numero MDL MFCD00173897
InChI Key DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
IUPAC Name ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.59
Percent Purity 97%