Learn More
ethyle4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10170892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10170892 1 g 1g
10618925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10170892 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00028DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175276-52-5
Formula molecolare C16H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 271.316
Numero MDL MFCD00204225
InChI Key BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC Name ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 271.31
Percent Purity 97%