Learn More
ethyle4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793423 1 g 1g
10314192 250 mg 250mg
10514984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2199-64-6
Formula molecolare C10H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Numero MDL MFCD00030384
InChI Key CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 137486
IUPAC Name ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 97%