Learn More
ethyle4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10283712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10283712 1 g Amber Glass Bottle 1g
10633233 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10283712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03021DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175277-03-9
Formula molecolare C14H12F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 315.31
Numero MDL MFCD00068104
InChI Key LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
PubChem CID 2737210
IUPAC Name ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 315.31
Percent Purity 97%