Learn More
ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10792323 1 g 1g
10138754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792323 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00067DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 175276-64-9
Formula molecolare C14H11ClO4
Molecular Weight (g/mol) 278.688
Numero MDL MFCD00275550
InChI Key XFOQMTOCKSVCBO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798516
IUPAC Name ethyl 5-(4-chlorophenyl)-2-formylfuran-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(OC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico ethyle5-(4-chlorophenyl)-2-formyl-3-furoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, ethyl 5-4-chlorophenyl-2-formylfuran-3-carboxylate, ethyl5-4-chlorophenyl-2-formyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-formyl-,ethyl ester
Peso formulazione 278.69
Percent Purity 97%