Learn More
ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10495312 250 mg 250mg
10140832 1 g 1g
10419084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10495312 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23210CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 423768-50-7
Formula molecolare C10H8BrNO3S
Molecular Weight (g/mol) 302.142
Numero MDL MFCD03407336
InChI Key OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 2776548
IUPAC Name ethyl 5-(5-bromothiophen-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 302.15
Percent Purity 97%