Learn More
ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 249.24 |
| Percent Purity | 97% |