Learn More
ethyle6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10191052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10191052 1 g Amber Glass Bottle 1g
10522272 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10191052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10203DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 35204-44-5
Formula molecolare C12H9IO4
Molecular Weight (g/mol) 344.10
Numero MDL MFCD00100378
InChI Key HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
IUPAC Name ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 344.1
Percent Purity 97%