Learn More
ethyle7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532092 10 g Amber Glass Bottle 10g
10354222 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532092 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10085EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 23866-72-0
Formula molecolare C12H10O5
Molecular Weight (g/mol) 234.21
Numero MDL MFCD00100382
InChI Key RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 5376802
IUPAC Name ethyl 7-hydroxy-4-oxochromene-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 234.21
Percent Purity 97%