Learn More
Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228649
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
142851-03-4
C13H23NO4
257.33
MFCD01763998
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
2758812
1-O-tert-butyl 4-O-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
142851-03-4
C13H23NO4
257.33
MFCD01763998
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
2758812
1-O-tert-butyl 4-O-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0460g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 135.0°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.046
Peso formulazione 257.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl N-Boc-4-piperidinecarboxylate, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.