Learn More
Ethylene carbonate, 99+%
Codice prodotto. 10724231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724231 250 g Bottiglia in vetro 250g
10539600 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10659853 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118412500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-49-1
Formula molecolare C3H4O3
Molecular Weight (g/mol) 88.06
Numero MDL MFCD00005382
InChI Key KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
IUPAC Name 1,3-dioxolan-2-one
SMILES C1COC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene carbonate
Punto di fusione 34.0°C to 37.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.3210g/mL
Punti di ebollizione 246.7°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Gravità specifica 1.321
Informazioni di solubilità Solubility in water: 214g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,n-butanol and carbon tetra-,chloride,miscible with alcohol,ethyl acetate,benzene and,chloroform
Viscosità 1.92 mPa.s (40°C)
Peso formulazione 88.06
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene carbonate