Learn More
Ethylene diacrylate, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10562612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562612 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10314692 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366970050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2274-11-5
Formula molecolare C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.17
Numero MDL MFCD00008629
InChI Key KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylene diacrylate
Nota nome 90%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4560
Quantità 5 mL
Beilstein 02, 1469
Gravità specifica 1.04
Sinonimo 2-hydroxy-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy, hydroxynaphthoic acid, 1-naphthoic acid, 2-hydroxy, unii-e3h4qz94uy, e3h4qz94uy, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydroxy, 2-hydroxynaphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-1-naphthoicacid, 2-hydroxynaphtoic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
IUPAC Name 2-(prop-2-enoyloxy)ethyl prop-2-enoate
Stabilizzatore 100ppm MEHQ
PubChem CID 16790
Peso formulazione 170.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid