Learn More
Ethylene Diamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediamine |
| CAS | 107-15-3 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C2 H8 N2 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2 |
| SMILES | NCCN |
| IUPAC Name | ethane-1,2-diamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.1 |
| Vedi altri risultati |