Learn More
Ethylene Diethanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene Diethanoate |
| CAS | 111-55-7 |
| Formula molecolare | C6H10O4 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(OCCOC(C)=O)=O |
| IUPAC Name | Ethane-1,2-diyl diacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.14 |
| Peso formulazione | 146.06 |