Learn More
Ethylene dimethacrylate, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10177323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177323 1 L Bottiglia in vetro 1L
10607201 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
13418558 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10177323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409920010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-90-5
Formula molecolare C10H14O4
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00008590
InChI Key STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene dimethacrylate
Nota nome 98%
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name 2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilizzatore 90 to 110ppm MEHQ
Viscosità 3.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid