Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethylene dimethacrylate |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | -40.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0500g/mL |
| Punti di ebollizione | 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 101°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |