Learn More
Ethylene glycol, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10419033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10419033 25 L Metal Drum 25L
10125750 1 L Bottiglia in vetro 1L
10297410 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10419033 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295530250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.1130g/mL
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Viscous Liquid
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.113
Formula lineare HOCH2CH2OH
Viscosità 21 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Indice di Merck 15, 3852
Punti di ebollizione 196.0°C to 198.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Peso formulazione 62.06
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico