Learn More
Ethylene glycol, 99.8%, anhydrous, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077273
41.26 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
107-21-1
C2H6O2
62.06
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
ethane-1,2-diol
C(CO)O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
107-21-1
C2H6O2
62.06
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
ethane-1,2-diol
C(CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13.0°C
Densità 1.1130g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C to 198.0°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare HOCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3852
Gravità specifica 1.113
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Viscosità 21 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 62.06
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/