Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol |
| Punto di fusione | 2°C to 3°C |
| Nota nome | 99+% |
| Informazioni di decomposizione | >500°C |
| Densità | 1.1130g/mL |
| Quantità | 25 L |
| Punto d'infiammabilità | 116°C (240.8°F) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico