Learn More
Ethylene glycol, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10695572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695572 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10326740 1 L Bottiglia in vetro 1L
10336740 25 L Plastic Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10695572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146750025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione 2°C to 3°C
Nota nome 99+%
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 1.1130g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 116°C (240.8°F)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Viscous Liquid
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Indice di Merck 15, 3852
Punti di ebollizione 196.0°C to 198.0°C
Peso formulazione 62.06
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico