Learn More
Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid, Solstice
Codice prodotto. 15630700 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15630700 50 g 50g
15610700 10 g 10g
15620700 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15630700 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 0377950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
for complexometry,≥98.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-42-5
Formula molecolare C14H24N2O10
Molecular Weight (g/mol) 380.35
Numero MDL MFCD00004291
InChI Key DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC Name 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid
Quantità 50 g
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1717370
Peso formulazione 380.35g/mol
Percent Purity ≥98% (T)