Learn More
Ethylene glycol-bis-(β-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, 99.6%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol-bis-(β-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 380.4 |
| Percent Purity | 0.996 |
| Forma fisica | Powder |