Learn More
Ethylene glycol butyl ether, Fluka™
Codice prodotto. 15979477 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 15979477
Marca: Honeywell-Fluka R15955ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol butyl ether
Imballaggio Glass Bottle
CAS 111-76-2
Formula molecolare CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Colore Incolore
Punto di fusione -74.8°C
Punti di ebollizione 168°C to 172°C (1.013 hPa)
Sinonimo 2-Butoxyethanol; Butyl glycol
Molecular Weight (g/mol) 118.17
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard