Learn More
Ethylene Glycol Butyl Ether, TraceSELECT™, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15617480
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617480 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15617480 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 923281L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Punto di fusione -74.8°C
Colore Colorless
Densità 0.902g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 168°C to 172°C (1013 hPa)
Limite di esplosione 0.106
Punto d'infiammabilità 67°C (152.6°F)
Punto di combustione 473°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14O2
Formula lineare CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numero MDL MFCD00002884
Quantità 1 L
Beilstein 1732511
Sinonimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Informazioni di solubilità 900g/L at 20°C Solubility in water
InChI Key POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
IUPAC Name 2-butoxyethan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Densità vapore 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Peso formulazione 118.17g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Percent Purity ≥99.5%
Grado TraceSELECT
Forma fisica Liquid