Learn More
Ethylene glycol-d{6}, 98% (Isotopic)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol-d6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Nota nome | Isotopic |
| Densità | 1.189 g/mL |
| Punto d'infiammabilità | 111°C (232°F) |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 1 g |
| Punti di ebollizione | 86°C to 87°C (8mmHg) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,methanol,DMSO |
| Peso formulazione | 68.02 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol-d(6)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol