Learn More
Ethylene glycol diacetate, 99%
Codice prodotto. 10022400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10022400 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10347930 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10127353 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10022400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176225000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-55-7
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Numero MDL MFCD00008718
InChI Key JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylene glycol diacetate
Punto di fusione -41°C
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 186°C to 187°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Indice di rifrazione 1.4142 to 1.4162
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 142
Indice di Merck 15, 3853
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viscosità 2.58 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid