Learn More
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15692230 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15692230 500 mL 500mL
15682230 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15692230 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 224111500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 629-14-1
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.176
Numero MDL MFCD00009253
InChI Key LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC Name 1,2-diethoxyethane
SMILES CCOCCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol Diethyl Ether
Colore Yellow
Densità 0.842g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 121°C
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Quantità 500 mL
Numero UN UN1153
Beilstein 1732917
Peso formulazione 118.17g/mol
Pressione del vapore 9.4mmHg (20°C)
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid