Learn More
Ethylene glycol diethyl ether, 99%
Codice prodotto. 10733475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733475 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10581374 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10279413 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733475 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208240025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-14-1
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00009253
InChI Key LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC Name 1,2-diethoxyethane
SMILES CCOCCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol diethyl ether
Punto di fusione -74.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8417g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C
Punto d'infiammabilità 19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OCH2CH2OC2H5
Indice di rifrazione 1.3910 to 1.3930
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 468
Gravità specifica 0.8417
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20.4%.
Viscosità 0.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid