Learn More
Ethylene glycol dimethacrylate, 98%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Descrizione
Ethylene glycol dimethacrylate is used as a functional monomer for polymers and as a cross linking agent between the molecular chains of polymers and elastomers. It is also used in free radical copolymer cross linking reactions. It acts as an intermediate in the production of hydroxyapatite and poly methyl methacrylate composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol dimethacrylate |
| Nota nome | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.051 g/mL |
| Punti di ebollizione | 83°C to 85°C (1 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Formula lineare | H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2 |
| Indice di rifrazione | 1.454 |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 1776663 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene glycol dimethacrylate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate