Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99%, Extra Dry, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10336744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336744 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10614375 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10336744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 610351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    88.30€ / 100mL
    Risparmia 7.70€
    8% Sconto
Ver todas las promociones
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ethylene glycol dimethyl ether
Punto di fusione -69°C
CAS 128-37-0
Densità 0.8670g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità -6°C (-42.8°F)
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Indice di rifrazione 1.3785 to 1.3805
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 64hPa at 20°C
Acqua 50ppm max.
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Indice di Merck 15, 3245
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Punti di ebollizione 84.0°C to 86.0°C
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrasecco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.