Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99%, Extra Dry, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10614375 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10614375 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10336744 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10614375 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 610350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    307.00€ / 1L
    Risparmia 10.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol dimethyl ether
CAS 128-37-0
Densità 0.8670g/mL
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 64hPa at 20°C
Acqua 50ppm max.
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Indice di Merck 15, 3245
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.