Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT
Codice prodotto. 10396550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Change view
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Unit Size:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10396550 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10696682 1 L Bottiglia in vetro 1L
10606692 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10247752 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10396550 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 118455000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30€
    69.20€ / 500mL
    Risparmia 6.10€
    8% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Add to basket
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Punto di fusione -69.0°C
Nota nome Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Densità 0.8670g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3785 to 1.3805
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.867
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Viscosità 1.1 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Indice di Merck 15, 3245
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Punti di ebollizione 84.0°C to 86.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.