Learn More
Ethylene Glycol, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10011073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10011073 1 L Bottiglia in vetro 1L
10532595 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10011073 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Ethylene Glycol
Grazie alle proprietà antigelive, l'etilenglicole può essere utilizzato per la conservazione degli enzimi a basse temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 1.113g/cm³
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Viscous Liquid
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Acido titolabile 0.002mEq/g max.
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.12mmHg at 20°C
Viscosità 21 cP at 20°C
Acqua 0.5% max.
Indice di Merck 15, 3852
Punti di ebollizione 196°C
Peso formulazione 62.06
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico