Learn More
Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride, Greenfield
Codice prodotto. 30286169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4x1 Gallon
5 Gallon
Dimensione della confezione:
15.14L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30286169 4x1 Gallon 15.14L
30286179 5 Gallon 18.93L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286169 Fornitore Pharmco N. del fornitore 371000000CSGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.82€
    877.17€ / 15.14L
    Risparmia 13.65€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Quantità 4x1 Gallon
Imballaggio 4x1 Gallon Case
Punti di ebollizione 197.3°C