Learn More
Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride, Greenfield
Codice prodotto. 30286179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4x1 Gallon
5 Gallon
Dimensione della confezione:
15.14L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30286179 5 Gallon 18.93L
30286169 4x1 Gallon 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286179 Fornitore Pharmco N. del fornitore 371000000PL05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.85€
    959.90€ / 18.93L
    Risparmia 14.95€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Quantità 5 Gallon
Imballaggio 5 Gallon Poly Pail
Punti di ebollizione 197.3°C