Learn More
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Codice prodotto. 15695780 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15695780 1 L Bottiglia in vetro 1L
15678420 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15695780 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5376751L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99.4%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2807-30-9
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.149
Numero MDL MFCD00072645
InChI Key YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
PubChem CID 17756
IUPAC Name 2-propoxyethanol
SMILES CCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol monopropyl ether
Densità 0.913g/mL at 25°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 1 L
Numero UN UN1993C
Beilstein 1731983
Peso formulazione 104.15g/mol
Pressione del vapore 1.3mmHg (20°C)
Percent Purity 99.45%