Learn More
Ethylene Glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15640690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5L
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15640690 1 L Poly Bottle 1L
15660690 250 mL Poly Bottle 250mL
15650690 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15670690 5 L Poly Bottle 5L
15680690 6 x 1 L Poly Bottle pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15640690 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 037501L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
pH Neutral
Punto di fusione -12°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Colore Colorless
Densità 1.113g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.153
Punto d'infiammabilità 111°C (231.8°F)
Punto di combustione 752°F
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.431
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.08mmHg (20°C)
Numero UN UN3082
Beilstein 505945
Punti di ebollizione 197°C
Peso formulazione 62.07g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol