Learn More
Ethylene Glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene Glycol |
| pH | Neutral |
| Punto di fusione | -12°C |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.113g/mL at 25°C |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Limite di esplosione | 0.153 |
| Punto d'infiammabilità | 111°C (231.8°F) |
| Punto di combustione | 752°F |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol