Learn More
Ethylene glycol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16605733
Cambia vista
Click to view available options
30 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16605733 30 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16605733 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 0375030KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.87€
    901.78€ / 30kg
    Risparmia 122.09€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -12°C
CAS 107-21-1
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 1.11 g/cm3 (20°C)
Quantità 30 kg
Punto d'infiammabilità 111°C
Formula molecolare C2H6O2
Formula lineare HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Sinonimo 1,2-Ethanediol
Punti di ebollizione 197°C
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
IUPAC Name ethane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Grado Pharmacopeia