Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15610970 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Imballaggio:
Metal Drum
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
225kg
30kg
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15610970 5 L Poly Bottle 5L
15600970 500 mL Poly Bottle 500mL
15630960 1 L Poly Bottle 1L
15640960 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15620970 6 x 500 mL Poly Bottle pezzi 6
15690960 4 x 2.5 L Poly Bottle pezzi 4
15650960 20 L Stainless Steel Can 20L
15680960 30 kg Stainless Steel Can 30kg
15670960 225 kg Metal Drum 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15610970 Fornitore Fluka N. del fornitore 1024665L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    227.80€ / 5L
    Risparmia 44.20€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Densità 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 5 L
Limite di esplosione 0.153
Punto d'infiammabilità 111°C
Punto di combustione 752°F
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.08mmHg (20°C)
Numero UN UN3082
Beilstein 505945
Punti di ebollizione 197°C
Informazioni di solubilità Miscible in water
Peso formulazione 62.07
Percent Purity >99%
Grado Reagent
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol