Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15690960 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Imballaggio:
Metal Drum
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
225kg
30kg
500mL
5L
pezzi 4
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15690960 4 x 2.5 L Poly Bottle pezzi 4
15600970 500 mL Poly Bottle 500mL
15630960 1 L Poly Bottle 1L
15640960 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15620970 6 x 500 mL Poly Bottle pezzi 6
15610970 5 L Poly Bottle 5L
15650960 20 L Stainless Steel Can 20L
15680960 30 kg Stainless Steel Can 30kg
15670960 225 kg Metal Drum 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15690960 Fornitore Fluka N. del fornitore 1024664X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    612.37€ / pezzi 4
    Risparmia 122.63€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione -13°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Densità 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 111°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Punti di ebollizione 197°C
Peso formulazione 62.07
Percent Purity >99%
Grado Reagent