Learn More
Ethylene glycol, Spectrophotometric grade, 99+%
Codice prodotto. 11485270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485270 1 L 1L
11495270 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485270 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044529.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol
Punto di fusione °C to 13°C
Densità 1.113 g/mL
Punti di ebollizione 196°C to 198°C
Punto d'infiammabilità 119°C (246°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 1 L
Beilstein 505945
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Peso formulazione 62.07
Grado Spectrophotometric
Forma fisica Liquid