Learn More
Ethylene glycol, Spectrophotometric grade, 99+%
Descrizione
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol |
| Punto di fusione | °C to 13°C |
| Densità | 1.113 g/mL |
| Punti di ebollizione | 196°C to 198°C |
| Punto d'infiammabilità | 119°C (246°F) |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Indice di rifrazione | 1.431 |
| Quantità | 4 x 1 L |
| Beilstein | 505945 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene glycol, Spectrophotometric grade
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol